Drukuj
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
359940010 359940050
ACRO359940010EA 164 PLN
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. topnienia: 54…58 °C
Numer MDL: MFCD00156140
Numer CAS: 6361-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-832-1
Jednostka: 3261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %