2,4-Dichlorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
A12525.0EEA
3390
PLN
A12525.0E
A12525.22
A12525.36
2,4-Dichlorobenzaldehyd ≥98%
2,4-Dichlorobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 874-42-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 471601
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003305
Formuła:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Temp. Wrzenia: 233 °C Temp. topnienia: 69…73 °C Gęstość: 1.33 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003305 Numer CAS: 874-42-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-861-1 Jednostka: 1759 ADR: 8 III |