Drukuj
2,4-Dichlorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 168 PLN
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Dichlorobenzaldehyd 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 233
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003305
Numer CAS: 874-42-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-861-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %