Drukuj
2,3-Dichlorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 589 PLN
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorobenzaldehyd ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…145 °C (30 mmHg)
Temp. topnienia: 61…65 °C
Gęstość: 1.33
Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010127
Numer CAS: 6334-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-711-3
ADR: 8 III