Drukuj
Chlorobenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
22702.298EA 230 PLN
22702.298 22702.323 22702.367 22702.460
Chlorobenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorobenzen
Formuła: C₆H₅Cl
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000530
Numer CAS: 108-90-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-628-5
Jednostka: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Klasyfikacja Merck : 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm