Drukuj
Chlorobenzen, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
8023.1000EA 339 PLN
8023.1000 8023.2500 8023.9025ST
Chlorobenzen, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlorobenzen
Formuła: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 28
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000530
Numer CAS: 108-90-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-628-5
Jednostka: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Klasyfikacja Merck : 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range max. 1.0 °C
Density (g/ml) at 25°C 1.101 - 1.104
Recorded Boiling Point 132 °C