Chlorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-90-7
Molecular Formula: C6H5Cl
Formula Weight: 112.56
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Aromatic
Melting Point: -45°
Boiling Point: 132°
Beilstein Reference: 605632
Merck Reference: 14,2121
UN No.: 1134
MDL No.: MFCD00000530
Formuła:
C₆H₅Cl Temp. Wrzenia: 132 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 1,106 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000530 Numer CAS: 108-90-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-628-5 Jednostka: 1134 ADR: 3,III REACH: 01-2119432722-45 Klasyfikacja Merck : 14,2121 |