Drukuj
Chlorobenzen 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146410010 146410025 146410250
ACRO146410010EA 227 PLN
ACRO146410010 ACRO146410025 ACRO146410250
Chlorobenzen 99+%, czysty
Chlorobenzen
Formuła: C₆H₅Cl
Temp. Wrzenia: 131 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1,1075 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000530
Numer CAS: 108-90-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-628-5
Jednostka: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Klasyfikacja Merck : 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA