Drukuj
1,4-Dichlorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56829-25G D56829-100G D56829-3KG D56829-500G
SIALD56829-25GEA 155 PLN
SIALD56829-25G SIALD56829-100G SIALD56829-3KG SIALD56829-500G
1,4-Dichlorobenzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 173,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…50 °C
Gęstość: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000604
Numer CAS: 106-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-400-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03082