Drukuj
1,4-Dichlorobenzen do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03226.0100 8.03226.1000 8.03226.2500
8.03226.0100EA 141 PLN
8.03226.0100 8.03226.1000 8.03226.2500
1,4-Dichlorobenzen do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 173,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…50 °C
Gęstość: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000604
Numer CAS: 106-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-400-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03082
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.08 g/l (25 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 147 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.5267 (70 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 5.9 %(V)
Density 1.23 g/cm3 (70 °C)
pH 7 (0.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material