Drukuj
1,4-Dichlorobenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113190010 113190025
ACRO113190010EA 253 PLN
ACRO113190010 ACRO113190025
1,4-Dichlorobenzen 99+%
1,4-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
Temp. Wrzenia: 174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…56 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000604
Numer CAS: 106-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-400-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03082
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥99.0 %
UV Lambda max 528 nm (in Methanol)
Fluorescence max 547 nm (in Methanol)
Optimum lasing 563 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 104000 l/(mole.cm) (Lambda max)