1,3-Dichlorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
35350-100ML
35350-500ML
SIAL35350-100MLEA
466
PLN
SIAL35350-100ML
SIAL35350-500ML
1,3-Dichlorobenzen, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlorobenzen
Formuła:
C₆H₄Cl₂ Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,2884 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000573 Numer CAS: 541-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-792-1 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,03080 |