1,3-Dichlorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 541-73-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 956618
Merck Reference: 14,3055
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000573
Formuła:
C₆H₄Cl₂ Temp. Wrzenia: 173 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,288 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000573 Numer CAS: 541-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-792-1 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3055 |