Drukuj
1,3-Dichlorobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 884 PLN
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Dichlorobenzen 98%
1,3-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 173
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000573
Numer CAS: 541-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-792-1
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,03080
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %