Drukuj
1,2-Dichlorobenzen, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
MQ300
1.02930.1000 1.02930.2500
1.02930.1000EA 395 PLN
1.02930.1000 1.02930.2500
1,2-Dichlorobenzen, EMSURE® analysis_for, Supelco®
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 180.5
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 1.309 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-425-9
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Evaporation number 57