1,2-Dichlorobenzen ≥98% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98% min
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.306
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formuła:
C₆H₄Cl₂ Temp. Wrzenia: 180 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,306 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000535 Numer CAS: 95-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-425-9 Jednostka: 1591 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3056 |