Drukuj
1,2-Dichlorobenzen 99+% Spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
222055000 222050025
ACRO222055000EA 465 PLN
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Dichlorobenzen 99+% Spectroscopy
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 179…180 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-425-9
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g