Drukuj
1,2-Dichlorobenzen 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 283 PLN
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Dichlorobenzen 99%, pure
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 179…180 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-425-9
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)