Drukuj
1,2,4-Trichlorobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 354 PLN
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Trichlorobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₃
Temp. Wrzenia: 214,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000547
Numer CAS: 120-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-428-0
Jednostka: 2321
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09704
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials