1,2,4-Trichlorobenzen ≥99% for spectrophotometry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
19390.AK
19390.K2
19390.AKEA
433
PLN
19390.AK
19390.K2
1,2,4-Trichlorobenzen ≥99% for spectrophotometry
1,2,4-Trichlorobenzen
Purity: 99% min
CAS No.: 120-82-1
Molecular Formula: C6H3Cl3
Formula Weight: 181.45
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.454
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 17°
Boiling Point: 213°
Merck Reference: 14,9631
UN No.: 2321
MDL No.: MFCD00000547
Formuła:
C₆H₃Cl₃ Temp. Wrzenia: 213 °C Temp. topnienia: 17 °C Gęstość: 1,454 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000547 Numer CAS: 120-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-428-0 Jednostka: 2321 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,9631 |