Drukuj
1,2,4-Trichlorobenzen 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
157900010 157900025 157900100
ACRO157900010EA 339 PLN
ACRO157900010 ACRO157900025 ACRO157900100
1,2,4-Trichlorobenzen 99%, pure
1,2,4-Trichlorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₃
Temp. Wrzenia: 214 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000547
Numer CAS: 120-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-428-0
Jednostka: 2321
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09704
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test