Drukuj
Benzoesan fenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzoic acid phenyl ester
162060050 162061000 162065000
162060050.EA 174 PLN
162060050. 162061000. 162065000.
Benzoesan fenylu 99%
Benzoesan fenylu
Formuła: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 299
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003072
Numer CAS: 93-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-293-2
Klasyfikacja Merck : 12,07429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g