Kwas piromelitowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23099.22
B23099.36
B23099.22EA
282
PLN
B23099.22
B23099.36
Kwas piromelitowy 96%
Kwas piromelitowy
Purity: 96%
CAS No.: 89-05-4
Molecular Formula: C10H6O8
Formula Weight: 254.15
Melting Point: 281-285°
Merck Reference: 14,8004
MDL No.: MFCD00002471
Formuła:
C₁₀H₆O₈ Temp. Wrzenia: 516 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 281…285 °C Gęstość: 1,79 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002471 Numer CAS: 89-05-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-879-5 Klasyfikacja Merck : 14,8004 |