Kwas trimesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15947.18
A15947.22
A15947.30
A15947.36
A15947.18EA
429
PLN
A15947.18
A15947.22
A15947.30
A15947.36
Kwas trimesowy ≥98%
Kwas trimesowy
Purity: 98%
CAS No.: 554-95-0
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Flash Point: 328°(622°F)
Melting Point: 374-376°
Beilstein Reference: 2053080
MDL No.: MFCD00002517
Formuła:
C₉H₆O₆ Temp. topnienia: 374…376 °C Temp. Zapłonu: 328 °C (622 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002517 Numer CAS: 554-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-077-7 |