Kwas trimelitowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07359.14
L07359.22
L07359.14EA
313
PLN
L07359.14
L07359.22
Kwas trimelitowy ≥98%
Kwas trimelitowy
Purity: 98%
CAS No.: 528-44-9
Molecular Formula: C9H6O6
Formula Weight: 210.14
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 2214815
Merck Reference: 14,9702
MDL No.: MFCD00002470
Formuła:
C₉H₆O₆ Temp. Wrzenia: 107…113 °C (0,1 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002470 Numer CAS: 528-44-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-432-3 Klasyfikacja Merck : 14,9702 |