Drukuj
Kwas trimelitowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
349030050 349030500 349032500
ACRO349030050EA 144 PLN
ACRO349030050 ACRO349030500 ACRO349032500
Kwas trimelitowy 98%
Kwas trimelitowy
Formuła: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Temp. topnienia: 231 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002470
Numer CAS: 528-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-432-3
Klasyfikacja Merck : 12,09832
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %