Kwas tiosalicylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
A13401.0B
A13401.18
A13401.30
A13401.0BEA
4100
PLN
A13401.0B
A13401.18
A13401.30
Kwas tiosalicylowy ≥98%
Kwas tiosalicylowy
Purity: 98%
CAS No.: 147-93-3
Molecular Formula: C7H6O2S
Formula Weight: 154.19
Odour: Stench
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 508507
Merck Reference: 14,9360
MDL No.: MFCD00004836
Formuła:
C₇H₆O₂S Temp. Wrzenia: 230 °C (0,02 mmHg) Temp. topnienia: 165…168 °C Gęstość: 1,49 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004836 Numer CAS: 147-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-704-3 Jednostka: 3335 ADR: 9, Klasyfikacja Merck : 14,9360 |