Drukuj
Kwas tiosalicylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
138891000 138895000
ACRO138891000EA 456 PLN
ACRO138891000 ACRO138895000
Kwas tiosalicylowy 98%
Kwas tiosalicylowy
Formuła: C₇H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 230 °C (0,02 mmHg)
Temp. topnienia: 164…169 °C
Gęstość: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004836
Numer CAS: 147-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-704-3
ADR: 9,
Klasyfikacja Merck : 12,09498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %