Kwas 4-fenoksybenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17998.14
A17998.22
A17998.14EA
653
PLN
A17998.14
A17998.22
Kwas 4-fenoksybenzoesowy ≥99%
Kwas 4-fenoksybenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Formuła:
C₁₃H₁₀O₃ Temp. topnienia: 160…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002539 Numer CAS: 2215-77-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-682-5 |