Drukuj
Kwas 4-fenoksybenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
352720010 352720050 352720250
ACRO352720010EA 103 PLN
ACRO352720010 ACRO352720050 ACRO352720250
Kwas 4-fenoksybenzoesowy 98%
Kwas 4-fenoksybenzoesowy
Formuła: C₁₃H₁₀O₃
Temp. topnienia: 160…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002539
Numer CAS: 2215-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-682-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %