Kwas 2-fenoksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10515.14
A10515.22
A10515.14EA
508
PLN
A10515.14
A10515.22
Kwas 2-fenoksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2-fenoksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 2243-42-7
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 111-115°
Beilstein Reference: 978452
Formuła:
C₁₃H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 355 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 111…115 °C Gęstość: 1,2141 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002429 Numer CAS: 2243-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 218-811-5 |