Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy, anhydrous 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
B24887.0B B24887.30
B24887.0BEA 2730 PLN
B24887.0B B24887.30
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy, anhydrous 98
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 2050274
Formuła: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 501
Temp. topnienia: ∼ 251 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.694
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002510
Numer CAS: 149-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9
Klasyfikacja Merck : 14,4345
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White to cream or pale yellow
Form Powder
Assay (aqueous acid-base titration) ≥97.5 to ≤102.5%
Assay (Silylated GC) ≥97.5 to ≤102.5%
Identification (FTIR) Conforms