Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 1410 PLN
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy 98%
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 501
Temp. topnienia: 253 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.694 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002510
Numer CAS: 149-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9
Klasyfikacja Merck : 13,04366
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %