Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
alpha-Resorcylic acid
A11664.22
A11664.36
A11664.22EA
264
PLN
A11664.22
A11664.36
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy ≥97%
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 99-10-5
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 2207864
Formuła:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 g/mol Temp. topnienia: ∼237 °C (temp. rozkładu) Temp. Zapłonu: >200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002512 Numer CAS: 99-10-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-730-7 |