Drukuj
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: alpha-Resorcylic acid
114901000 114905000
ACRO114901000EA 172 PLN
ACRO114901000 ACRO114905000
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy 97%
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Temp. topnienia: 235…240 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002512
Numer CAS: 99-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-730-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 242 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %