Drukuj
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Protocatechuic acid
37580-100G-F 37580-25G-F
SIAL37580-100G-FEA 535 PLN
SIAL37580-100G-F SIAL37580-25G-F
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Temp. topnienia: 202…204 °C
Gęstość: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002509
Numer CAS: 99-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-760-0
Klasyfikacja Merck : 12,08080