Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24016.14
B24016.22
B24016.36
B24016.14EA
343
PLN
B24016.14
B24016.22
B24016.36
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy ≥97%
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 99-50-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 1448841
Merck Reference: 14,7894
MDL No.: MFCD00002509
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 125…135 °C (0,001 mmHg) Gęstość: 1,5415 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002509 Numer CAS: 99-50-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-760-0 Klasyfikacja Merck : 14,7894 |