Drukuj
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Protocatechuic acid
114890250 114891000 114895000
ACRO114890250EA 314 PLN
ACRO114890250 ACRO114891000 ACRO114895000
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy 97%
Kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 125 - 135 °C (0,001 -rr)
Temp. topnienia: 198…202 °C
Gęstość: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002509
Numer CAS: 99-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-760-0
Klasyfikacja Merck : 12,08080
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %