Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14485.14
A14485.22
A14485.36
A14485.14EA
362
PLN
A14485.14
A14485.22
A14485.36
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 303-07-1
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 164° dec.
Beilstein Reference: 2209755
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002462 Numer CAS: 303-07-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-134-8 |