Drukuj
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 578 PLN
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy 97%
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160…165 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002462
Numer CAS: 303-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-134-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %