Drukuj
Kwas gentyzynowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41745.0050 8.41745.0250
8.41745.0050EA 279 PLN
8.41745.0050 8.41745.0250
Kwas gentyzynowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas gentyzynowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 202…206 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002460
Numer CAS: 490-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-718-5
Klasyfikacja Merck : 13,04409
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 202 - 206 °C
Molar Mass 154.12 g/mol