Kwas gentyzynowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11459.14
A11459.22
A11459.14EA
430
PLN
A11459.14
A11459.22
Kwas gentyzynowy ≥99%
Kwas gentyzynowy
Purity: 99%
CAS No.: 490-79-9
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 2209119
Merck Reference: 14,4398
MDL No.: MFCD00002460
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002460 Numer CAS: 490-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-718-5 Klasyfikacja Merck : 14,4398 |