Drukuj
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: beta-Resorcylic acid
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 175 PLN
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy 97%
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 390 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…215 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002451
Numer CAS: 89-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-946-9
Klasyfikacja Merck : 12,08325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %