Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyrocatechuic acid
A10144.09
A10144.18
A10144.30
A10144.09EA
593
PLN
A10144.09
A10144.18
A10144.30
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy ≥98%
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 303-38-8
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 2209117
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 204…208 °C Gęstość: 1,542 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002446 Numer CAS: 303-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-139-5 |