Drukuj
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrocatechuic acid
155170050 155170250
ACRO155170050EA 288 PLN
ACRO155170050 ACRO155170250
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy 99%
Kwas 2,3-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 204…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002446
Numer CAS: 303-38-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-139-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %