Drukuj
kwas 4-hydroksybenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
8.21814.0005EA 134 PLN
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
kwas 4-hydroksybenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas 4-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 336
Temp. topnienia: 210…211 °C
Gęstość: 1.398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002547
Numer CAS: 99-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-804-9
Klasyfikacja Merck : 13,04837
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C