Drukuj
kwas 4-hydroksybenzoesowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Hydroxybenzoic Acid
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 421 PLN
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
kwas 4-hydroksybenzoesowy 99+%
kwas 4-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 336
Temp. topnienia: 214…217 °C
Temp. Zapłonu: 199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002547
Numer CAS: 99-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-804-9
Klasyfikacja Merck : 13,04837
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %