Kwas 3-hydroksybenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
m-Hydroxybenzoic Acid
A13628.22
A13628.36
A13628.22EA
313
PLN
A13628.22
A13628.36
Kwas 3-hydroksybenzoesowy ≥99%
Kwas 3-hydroksybenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 99-06-9
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 508160
MDL No.: MFCD00002506
Formuła:
C₇H₆O₃ MW: 138.12 g/mol Temp. Wrzenia: 346 Temp. topnienia: 201…203 °C Gęstość: 1.473 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002506 Numer CAS: 99-06-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-726-5 |