Drukuj
Kwas 3-hydroksybenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 220 PLN
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
Kwas 3-hydroksybenzoesowy 99%
Kwas 3-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 346 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 201…204 °C
Gęstość: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002506
Numer CAS: 99-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-726-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %