Drukuj
kwas salicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
247588-100G 247588-500G
SIAL247588-100GEA 135 PLN
SIAL247588-100G SIAL247588-500G
kwas salicylowy, Sigma-Aldrich®
kwas salicylowy
Formuła: (HO)C₆H₄CO₂H
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157…159 °C
Gęstość: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002439
Numer CAS: 69-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3
Klasyfikacja Merck : 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM